Learn More
Pyrazine, 99+%
Codice prodotto. 11966601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 11966601
Marca: Thermo Scientific Acros 131701000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 290-37-9
Formula molecolare C4H4N2
Molecular Weight (g/mol) 80.09
InChI Key KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC Name pyrazine
SMILES C1=CN=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazine
Punto di fusione 52.0°C to 56.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23,91
Indice di Merck 15,8068
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 80.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.