Learn More
Cole-Parmer™ Pyrex™ 1060 Berzelius Tall Form Beaker
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Berzelius.
- Tall form.
- Graduated.
- With spout.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.0325cm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Glass |
| Intervallo di graduazione | 25mL-250mL |
| Altezza esterno (sistema imperiale) | 4 in. |
| Height (Metric) Outer | 11.7475cm |
| Quantità | 12/Pk |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 446°F |
| Tipo | Brand 1060 Berzelius Tall Form Beaker |
| Vedi altri risultati |