Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Codice prodotto. 11932298 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
Graduazioni negative:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 175
pezzi 240
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
Codice prodotto. 11932298
Marca: Corning™ 707910N
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
These disposable glass pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out and offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for burr-free, even flow rates. Nonsterile, unplugged, and bulk packed. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Graduazioni negative 2 ml
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Volume (sistema metrico) 10 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso