Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Codice prodotto. 10098512 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
Graduazioni negative:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 175
pezzi 240
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
Codice prodotto. 10098512
Marca: Corning™ 70792N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
These disposable glass pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out and offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for burr-free, even flow rates. Nonsterile, unplugged, and bulk packed. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Glass
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 0.2 ml
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Confezionato singolarmente
Volume (sistema imperiale) 0.06 oz.
Volume (sistema metrico) 2 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso