Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato Pyrex™
Codice prodotto. 11353654
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolleranza:
±0.02 mL
±0.03 mL
±0.05 mL
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.12 mL
±0.2 mL
±0.3 mL
±0.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11353654
Marca: Pyrex 3152/20A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ ambrate per agevolare l’utilizzo con soluzioni fotosensibili. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme a ISO 1042 e DIN 12664, con certificato di conformità 'H'. Con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Ciascuna fiasca è incisa al laser con numero di serie, codice di lotto e data di produzione.
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is conformity 'H' certified. Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP.) Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Conformity 'H' certified
  • Batch certificate available to download online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified
Materiale chiusura Polyethylene
Colore Ambra
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Tolleranza ±0.3 mL
Graduated Yes
Classe A
Dimensione chiusura 24/29