Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Codice prodotto. 10079479
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10079479
Marca: Pyrex 1519/12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
  • Bottles only
  • Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Capacità (sistema imperiale) 67.6 oz.
Colore Ambra
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di materiale fotosensibile
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10/PK
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included No
Graduated
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Diametro (sistema metrico) 136 mm