Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket
Codice prodotto. 11347884
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11347884
Marca: Pyrex 1541/16D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 318 mm
Product Type Aspirator Bottle
Diametro (sistema metrico) 181 mm