Learn More
Bottiglia per aspirazione con uscita laterale per tubo Pyrex™
Codice prodotto. p-8002525
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11317884
Marca: Pyrex 1531/10D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Robusto flacone aspiratore che consente di conservare e smaltire numerosi liquidi. I flaconi di aspirazione Pyrex™ con derivazione laterale per tubo sono utili contenitori per l'erogazione o la conservazione di una vasta gamma di soluzioni. I flaconi sono dotati di robusti colli con anello e bordo per impieghi gravosi.
•Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing•Unground neck to accept rubber stoppers•Can withstand repeated sterilization (wet or dry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Flacone aspiratore
Diametro (sistema metrico) 111 mm