Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottles, Large
Codice prodotto. p-8338012
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20 L
5000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico):
100 mm
127 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10195034
Marca: Pyrex 1565/16M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for storage of distilled water
  • Wide neck with simple glass cover
  • Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
  • Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) For storage of distilled water etc
Include Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring
Altezza (sistema metrico) con chiusura 320 mm
Materiale Borosilicate Glass
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Product Type Aspirator Bottle
Diametro (sistema metrico) 200 mm