Learn More
Provette per centrifuga in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Designed for testing water and sediment in petroleum products. The Pyrex™ borosilicate glass centrigue tube has a conical base and complies with ASTM standards.
- Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
- In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D96, D91, D-893, D-1796 |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Da utilizzare con | Per acqua e sedimenti in prodotti derivati dal petrolio |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Forma del fondo | Conico |
| Product Type | Centrifuge Tube |