Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. La fiasca volumetrica di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è dotata di iscrizioni bianche in smalto per una facile valutazione del volume e di un tappo in polietilene. Conforme a ISO 1042 e DIN 12664, calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) con certificato di conformità 'H'.
Marca: Pyrex 3151/26
280.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.38600kg
Descrizione
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
- Batch certificate available to download online
- Conformity 'H' certified
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- Inscriptions in white enamel
- Polyethylene stopper
Specifica
ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H' | |
White enamel inscriptions | |
Vetro borosilicato | |
±1 ml | |
Classe A |
Polietilene | |
5 L | |
475 mm | |
Iscrizioni in smalto bianco | |
34/35 |