Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. p-8002529
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altezza (sistema metrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.12 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11303634
Marca: Pyrex 3151/22
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. La fiasca volumetrica di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è dotata di iscrizioni bianche in smalto per una facile valutazione del volume e di un tappo in polietilene. Conforme a ISO 1042 e DIN 12664, calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) con certificato di conformità 'H'.
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Tolleranza ±0.3 ml
Graduated Iscrizioni in smalto bianco
Classe Classe A
Dimensione chiusura 24/29