Learn More
Becher conici in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11383464
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11383464
Marca: Pyrex 1020/06D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con molti tipi di terreni e liquidi. I becher conici in vetro borosilicato Pyrex™ assicurano la versatilità per molte applicazioni di laboratorio
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from Pyrex™borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Quantità Conf. da 10
Tipo Becher