Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12337 |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Disco per cristallizzazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use up to 400°C |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 95 mm |