Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Le piastre in vetro borosilicato riutilizzabili con bordi per impieghi gravosi sono ideali per la conservazione e la cristallizzazione.
103.00€ - 1010.00€
Specifica
Forma del fondo | Piatta |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Forma | Round |
Tipo | Piastra per cristallizzazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10783422
|
Pyrex
1470/04D |
150 mL | 80 mm | 45 mm |
164.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12504277
|
Pyrex
1470/16D |
2000 mL | 190 mm | 90 mm |
1010.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10211360
|
Pyrex
1470/12D |
900 mL | 140 mm | 75 mm |
381.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11983779
|
Pyrex
1470/02D |
100 mL | 70 mm | 45 mm |
118.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12093323
|
Pyrex
1470/08D |
300 mL | 95 mm | 55 mm |
158.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12003333
|
Pyrex
1470/10D |
500 mL | 115 mm | 65 mm |
251.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11973779
|
Pyrex
1470/01M |
60 mL | 52 mm | 35 mm |
103.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15587680
|
Pyrex
1470/03M |
15 mL | 40 mm | 25 mm |
257.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15577680
|
Pyrex
1470/00M |
30 mL | 52 mm | 35 mm |
252.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Beschreibung
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
- Conformità a DIN 12337
- In vetro borosilicato Pyrex™
- Per l'uso fino a 400°C
- Resistenza chimica e termica
Spezifikation
Piatta | |
Borosilicate Glass | |
Round | |
Piastra per cristallizzazione |