Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato con beccuccio Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- Integral spout for excess liquid
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Thermal resistant to 400°C
- Complies with DIN 12338
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12337 |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di cristallizzazione |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 52 mm |