Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato con beccuccio Pyrex™
Codice prodotto. 15597680
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 15597680
Marca: Pyrex 1471/01M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™ con beccuccio sono eccellenti per una massima evaporazione.
  • Integral spout for excess liquid
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Thermal resistant to 400°C
  • Complies with DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12337
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Crystallizing Dish
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) 58 mm