Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato con beccuccio Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™ con beccuccio sono eccellenti per una massima evaporazione.
148.00€ - 755.00€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Forma | Round |
Tipo | Piastra di cristallizzazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12589485
|
Pyrex
1471/02M |
100 mL | 70 mm | 40 mm |
171.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12590436
|
Pyrex
1471/16M |
2000 mL | 190 mm | 90 mm |
755.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12530436
|
Pyrex
1471/08M |
300 mL | 95 mm | 55 mm |
236.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12519485
|
Pyrex
1471/00M |
30 mL | 52 mm | 30 mm |
148.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12570436
|
Pyrex
1471/12M |
900 mL | 140 mm | 75 mm |
372.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15717927
|
Pyrex
1471/03M |
15 mL | 40 mm | 25 mm |
325.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12540436
|
Pyrex
1471/10M |
500 mL | 115 mm | 65 mm |
276.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15597680
|
Pyrex
1471/01M |
60 mL | 58 mm | 35 mm |
216.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15507690
|
Pyrex
1471/04M |
150 mL | 80 mm | 45 mm |
405.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Beccuccio integrale per il liquido in eccesso
- In vetro borosilicato Pyrex
- Resistente al calore fino a 400°C
- A norma DIN 12338
Specifica
Piatto | |
Vetro borosilicato | |
Round | |
Piastra di cristallizzazione |