Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Culture Flask
Codice prodotto. 12594907
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12594907
Marca: Pyrex 1135/26D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with closures
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with white enamel marking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 229 mm
N. per confezione 2
Product Type Culture Flask
Forma Conico
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm