Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Culture Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with closures
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with white enamel marking
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 229 mm |
| N. per confezione | 2 |
| Product Type | Culture Flask |
| Forma | Conico |
| Forma del fondo | Flat |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 131 mm |