Learn More
Cilindro con corpo in vetro e base in plastica Pyrex™
Codice prodotto. p-8002575
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 ml
2 ml
Altezza (sistema metrico):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11373564
Marca: Pyrex 3205/12P
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato e base in polietilene Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Polyethylene foot: absorbs impact and reduces breakage
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement feet: available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±2 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Include Piede
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 2 ml