Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Cylindrical Conical Flask
Codice prodotto. 12663262
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Altezza (sistema metrico):
70 mm
97 mm
130 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 12663262
Marca: Pyrex 1190/04M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for fermentation and culture work
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for effective resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel marking spot
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 30 mm
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Forma Conical, Cylindrical
Superficie di scrittura Yes
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm