Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Cylindrical Conical Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Altezza (sistema metrico):
70 mm
97 mm
130 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for effective resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel marking spot
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 30 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 97 mm |
| Forma | Conical, Cylindrical |
| Superficie di scrittura | Yes |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |