Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Cylindrical Reaction Vessel with Thermostat Valve
Codice prodotto. 12652032
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12652032
Marca: Pyrex S/3L5184
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical