Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Cylindrical Reaction Vessel with Thermostat Valve
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 168 mm |
| Product Type | Reaction vessel |
| Forma | Cylindrical |