Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11991518
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Dimensione chiusura:
15
22
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 11991518
Marca: Pyrex™ 1137/18M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare in sicurezza terreni e colture con chiusura con tappo a vite. Le fiasche di Erlenmeyer graduate in vetro borosilicato Pryex™ resistono agli sbalzi termici e alla corrosione chimica.
Store media and cultures securely with a screw cap closure. Pryex™ Borosilicate Glass Erlenmeyer Flasks with Screw Cap resist thermal shock and chemical corrosion.
  • PBT screw caps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura SVL™ Phenolic, PTFE-faced with rubber sealing disc
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Include Approximate graduations
Forma Conico
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 187 mm
Dimensione chiusura 42