Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit Pyrex™
Codice prodotto. 15597660
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 15597660
Marca: Pyrex 1132/02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la crescita delle colture e la conservazione di reagenti di laboratorio in fiasche di Erlenmyer. La fiasca di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™ con imboccatura in vetro smerigliato QuickFit™ è robusta ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.
Grow cultures and store other laboratory reagents in Glass Erlenmeyer flasks. The Pyrex™ borosilicate glass Erlenmeyer flask with QuickFit™ glass socket is sturdy and comes in a variety of sizes.
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit™ ground glass socket
  • White enamel graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 85 mm
N. per confezione 10
Giunto a bussola 19/26
Giunto rastremato standard 19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm