Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
Grow cultures and store other laboratory reagents in Glass Erlenmeyer flasks. The Pyrex™ borosilicate glass Erlenmeyer flask with QuickFit™ glass socket is sturdy and comes in a variety of sizes.
- Complies to ISO 4797
- Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
- Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit™ ground glass socket
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12387 |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Graduazioni | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Forma | Conico |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 85 mm |