Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Fernbach Flasks
Codice prodotto. 13457646
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Delong
Screw Cap
Stile collo:
Delong
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13457646
Marca: Pyrex 1138/10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Available in two versions
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Top style: Delong
Capacità (sistema metrico) 2800 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of cultures
Stile collo Delong
Tipo di chiusura Delong
Diametro (sistema metrico) esterno 210 mm