Learn More
Pyrex™ Baffled Delong Neck Borosilicate Glass Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Altezza (sistema metrico):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
- Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass or maximum chemical and thermal resistance
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
- Flasks are supplied without closures and should be ordered separately
- Compatible with either 4550/38M blue aluminum and 4540/38P clear polypropylene closures
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aerobic microbiology and cell culture |
| Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Stile collo | Delong |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 82 mm |