Learn More
Pyrex™ Baffled Delong Neck Borosilicate Glass Flasks
Codice prodotto. p-8012602
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Altezza (sistema metrico):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 15577670
Marca: Pyrex 1141/12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass or maximum chemical and thermal resistance
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
  • Flasks are supplied without closures and should be ordered separately
  • Compatible with either 4550/38M blue aluminum and 4540/38P clear polypropylene closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Aerobic microbiology and cell culture
Altezza (sistema metrico) 222 mm
Stile collo Delong
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) esterno 128 mm