Learn More
Pyrex™ Baffled Borosilicate Glass Flask with Membrane Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
Ideal for aerobic microbiology and cell culture
- Flasks complete with blue polypropylene GL45 screwcap with a gas-permeable PTFE membrane that permits gaseous exchange when contents remain sterile
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass or maximum chemical and thermal resistance
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
- Can be autoclaved with membrane screwcap fastened
- Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aerobic microbiology and cell culture |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Membrane Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 82 mm |