Learn More
Piastre di evaporazione a fondo piatto in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 15127193
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15127193
Marca: Pyrex 1450/06D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies to DIN 12336 standards. Pyrex™ Borosilicate Glass Flat Bottom Evaporating Dishes are highly resistant to chemical erosion and thermal shock. Flat base with curved sides and spout provide easy handling and helps to prevent spillage.
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to chemical erosion and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 170 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Altezza (sistema metrico) 55 mm
Diametro (sistema metrico) 95 mm