Learn More
Pyrex™ Pallone in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
29/32
Altezza (sistema metrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Remove solid residues with ease, using this robust, pear-shaped flask. Quickfit™ Borosilicate Glass Florentine Flask features a large surface area for rapid evaporation.
- Ideal for use with rotary evaporators
- Large surface area for rapid evaporation
- Robust heavy wall construction for added strength
- Shape allows easy removal of solid residues
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 107 mm |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |