Learn More
Pyrex™ Pallone in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. p-8002541
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
29/32
Altezza (sistema metrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12375263
Marca: Pyrex™ FD1L/4RE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per rimuovere con facilità i residui solidi utilizzando questo robusto pallone a fondo piatto. I palloni a fondo piatto in vetro borosilicato Quickfit Jointed Ware™ sono caratterizzati da un'ampia area di superficie per un'evaporazione rapida.
Remove solid residues with ease, using this robust, pear-shaped flask. Quickfit™ Borosilicate Glass Florentine Flask features a large surface area for rapid evaporation.
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 198 mm
Giunto rastremato standard 29/32