Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass General Purpose Dish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Autoclavable and chemically resistant
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 228 x 215 x 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 228 mm |
| Materiale | Glass |
| Tipo | General Purpose Dish |
| Larghezza (sistema metrico) | 215 mm |
| Forma | Forma rettangolare |