Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass General Purpose Dish
Codice prodotto. 11942548
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11942548
Marca: Pyrex 1490/02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Autoclavable and chemically resistant
Autoclavable and chemically resistant
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Dimensioni (L x P x A) 275 x 200 x 51 mm
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Lunghezza (sistema metrico) 262 mm
Materiale Glass
Tipo General Purpose Dish
Larghezza (sistema metrico) 199 mm
Da utilizzare con Microwave ovens
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solution bottles, gel electrophoresis and paper chromatography dissection work
Lunghezza (sistema imperiale) 10.31 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.24 in.
Resistente a Chemicals
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 7.83 in.