Learn More
Crogiolo di Gooch in vetro borosilicato con disco in vetro sinterizzato integrato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
10 ml
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
Porosità:
1
2
3
4
5
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C. PyrexTM Gooch Crucible includes an integral sintered disc.
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
- Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Descrizione | With Integral Glass sintered disc |
| Diametro (sistema metrico) disco | 30mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C and for ignition work up to 450°C |
| Temperatura max (sistema metrico) | 450°C |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 53mm |
| Product Type | Gooch crucible |
| Porosità | 5 |