Learn More
Provette graduate in vetro borosilicato con tappo Pyrex™
Codice prodotto. p-8002543
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12693042
Marca: Pyrex 1628/06M
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Graduated Test Tubes are ideal for measuring and mixing liquids and solutions.
  • White enamel graduations for visual volume assessment
  • Polyethylene stopper prevents spills and leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Interchangeable stopper
Quantità 10 Pack
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Stopper