Learn More
Provette in vetro borosilicato a parete spessa senza bordo Pyrex™
Codice prodotto. p-8002544
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Capacità (sistema metrico):
15 mL
18 mL
48 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10765091
Marca: Pyrex 1626/12M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test a pareti spesse senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Rimless heavy walls: provide superior mechanical strength
  • Robust construction: reduces breakage, lowers replacement costs and improves user safety
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube