Learn More
Provette in vetro borosilicato a parete spessa con bordo Pyrex™
Codice prodotto. p-8002545
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Capacità (sistema metrico):
15 ml
18 mL
24 mL
48 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10141150
Marca: Pyrex 1624/16M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test a pareti spesse con bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Rimmed heavy walls: provide superior mechanical strength
  • Robust construction: reduces breakage, lowers replacement costs and improves user safety
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 24 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Test Tube