Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Long Stem Funnels
Descrizione
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
- Stem approximately 150mm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 80mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 215 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 150mm |
| Product Type | Funnel |