Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Long Stem Funnels
Codice prodotto. 12599145
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
205 mm
215 mm
237 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
70mm
80mm
105mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore unitSize
12599145 205 mm 70mm pezzi 10
12519155 237 mm 105mm pezzi 10
12509155 215 mm 80mm pezzi 10
3 options
Codice prodotto. 12599145
Marca: Pyrex 2145/03M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem approximately 150mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 70mm
Diametro (sistema metrico) gambo 8mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 150mm
Product Type Funnel