Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
Codice prodotto. p-8002550
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 ml
28 mL
34 ml
55 ml
73 ml
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 50
Product Code. 11970955
Brand: Pyrex 1622/09M
Only null left
Add to basket
Add to basket
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
  • Rimless medium walls: constructed for optimum performance
  • Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 14 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con Ideale per attività di coltura microbiologica
Quantità Conf. da 100
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube