Learn More
Provette in vetro borosilicato con parete di medio spessore con bordo Pyrex™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 mL
22 ml
28 mL
34 mL
55 ml
73 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Description
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass and excellent chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimmed medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Capacità (sistema metrico) | 55 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |
| Product Type | Test Tube |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu