Learn More
Matraccio per bollitura a fondo piatto in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4 L
6000 ml
10 L
12 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Complies with ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc
- Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773 |
| Descrizione | Style: Boiling flask |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 45 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For standing on benches and hotplates |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Stile collo | Narrow |
| Forma del fondo | Flat |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 207 mm |