Learn More
Matraccio per bollitura a fondo piatto in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. p-8002556
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4 L
6000 ml
10 L
12 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10650191
Marca: Pyrex 1070/38D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Pyrex™ per garantire un'elevata resistenza allo sbalzo termico. La fiasca per bollitura a fondo piatto con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme agli standard ISO 1773. Resistenza ad agenti chimici eccellente per prestazioni esenti da contaminazione. Con punto di marcatura in smalto bianco e base piatta per evitare le fuoriuscite.
  • Complies with ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro (sistema metrico) interno collo 57 mm
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Stile collo Narrow
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm