Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. 10089139
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10089139
Marca: Pyrex 1100/35D
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
  • Complies with ISO 1773
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 355 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 236 mm
Dimensione chiusura 53