Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Marca: Pyrex 1100/24D
248.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.34000kg
Descrizione
- Complies with ISO 1773
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
ISO 1773 | |
Borosilicate Glass | |
Round | |
35 |
1000 mL | |
200 mm | |
131 mm |