Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. p-8002557
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10327899
Marca: Pyrex 1100/36D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
  • Complies with ISO 1773
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificazione/Conformità ISO 1773
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 279 mm
Dimensione chiusura 53
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.